Läs mer
Formaldehydlösning, uppfyller analytisk specifikation för Ph.Eur.BP, 35 vikt %, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15671470
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
1000 kg
Förpackning:
Poly flaska
Returbar komposit IBC
Förpackningsstorlek:
1000kg
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15671470 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15651470 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15621470 1000 kg Returbar komposit IBC 1000kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15671470 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 155136X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 SEK
    1553.43 SEK / Paket med 6
    Save 311.57 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., 35 vikt %, innehåller 10 % metanol som stabilisator
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0 , 67-56-1
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
LEDER C=O
Specifikationer
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 6 x 1 L
IUPAC-namn vatten
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol