Läs mer
Formaldehyde, Solution, Phosphate Buffered, Fisher Chemical
Produktkod. 10010150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Förpackning:
Plastic container
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Förpackning unitSize
10010150 Plastic container 5 L
1 options
Produktkod. 10010150 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1520/21
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 50-00-0
Smältpunkt 0°C/32°F
Färg Clear
Kokpunkt 100°C
Förpackning Plastic container
Molekylformel CH2O
MDL-nummer MFCD00003274
Kvantitet 5 L
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=O
IUPAC-namn formaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde solution, phosphate buffered
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol, Trisodiumphosphate