Läs mer
Formaldehydlösning saltlösning, fosfatbuffrad pH7,3, ren, Fisher Chemical
Produktkod. 10040170 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10040170 25 L 25 L
1 options
Produktkod. 10040170 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1515/25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Specifikationer
Smältpunkt −5 °C/23 °F
Färg Klart
pH 7.3
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Plastbehållare
MDL-nummer 146963
Kvantitet 25 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde solution saline , phosphate buffered pH 7,3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.