Läs mer
Formaldehyd standardlösning 1000 ppm, Chem Lab
Produktkod. 11949062
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11949062 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11949062 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL01.0651.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 SEK
    393.93 SEK / 100ml
    Save 138.07 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Förpackning Polyeten
CAS 50-00-0
Lösningen innehåller 1000 μg/ml HCHO
Densitet 1 g/mL
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 μg/ml
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Molekylvikt (g/mol) 30.03
Kvantitet 100 ml