Läs mer
Melford Formalin
Produktkod. 30018272
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
30018272 500 ml
1 options
Produktkod. 30018272 Leverantör Melford Leverantörsnummer F10800500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Ofta använt vävnadsfixativ för vanliga histologiapplikationer.
Ofta använt vävnadsfixativ för vanliga histologiapplikationer. Färdig att använda formel kräver inte utspädning.
Specifikationer
Kvantitet 500 ml