Läs mer
Formalin-d2 (20% w/w in H2O), CDN
Produktkod. 30324047
Change view
Kvantitet:
10 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324047 20 g
30317859 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324047 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND510520G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylformel C 2H2 O
Kvantitet 20 g
Synonym Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
InChI formel InChI=1 S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
LEDER [2 H]C(=O)[2 H]
IUPAC-namn dideuteriomethanone
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Formel vikt 32.0231 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20 %