missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Formamide-1-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formamide-1-D |
| CAS | 35692-88-7 |
| Molekylformel | C D H2 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Formamide-1-d (7 CI, 9 CI), Form-d-amide (6 CI), Formamide-d1, Formamide-1-D, [1-2 H]Formamide, Carbamaldehyde-d, Form-d-imidic acid, Formamide-1-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D |
| LEDER | [2 H]C(=O)N |
| IUPAC-namn | deuterioformamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.0468 |
| Formel vikt | 46.0277 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?