Läs mer
Formamide-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formamide-13C |
| CAS | 51284-91-4 |
| Molekylformel | 13CH3NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Carbamaldehyde-13C, Formimidic-13C Acid, Methanamide-13C, NSC 748-13C |
| InChI formel | InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1 |
| LEDER | N[13CH]=O |
| IUPAC-namn | aminoformaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.03 |
| Formel vikt | 46.0248 |