Läs mer
Formamide, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15697870 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Förpackning:
Glass Bottle
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 L
500ml
5ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15697870 100 mL Glass Bottle 100ml
15648490 5 mL Glass Bottle 5ml
15627880 250 mL Glass Bottle 250ml
15637880 500 mL Glass Bottle 500ml
15607880 1 L Glass Bottle 1 L
15617880 2.5 L Poly Bottle 2.5 L
15638490 4 L Poly Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15697870 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer F7503100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamide
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Smältpunkt 1°C to 3°C
Färg Colorless
Densitet 1.134g/mL at 25°C
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 175°C (347°F)
Tändpunkt 932°F
Odör Weak
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Linjär formel HCONH2
Ångtryck 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Kokpunkt 210°C (1013 hPa)
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 45.04g/mol
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.