Läs mer
Formamide, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Förpackning:
Glass Bottle
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 L
500ml
5ml
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formamide |
| pH | 4.0 to 5.0 (at 20°C) |
| Smältpunkt | 1°C to 3°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.134g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 210°C (1013 hPa) |
| Kvantitet | 5 mL |
| Flampunkt | 175°C (347°F) |
| Tändpunkt | 932°F |
| Odör | Weak |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Formamide
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.