Läs mer
Formamid, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10216600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216600 1 L Glasflaska 1 L
10165120 100 mL Glasflaska 100ml
10686432 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10618704 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10216600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 SEK
    842.38 SEK / 1 L
    Save 77.62 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Smältpunkt 2,0 °C till 3,0 °C
Densitet 1.1330g/mL, 1.133
Kvantitet 1 L
Flampunkt 175 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4460 till 1,4480
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel HCONH2
Viskositet 3,75 mPa (20 °C)
Vatten 0,05 % max. (Koulometriskt)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Merck Index 15, 4265
Kokpunkt 210,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar med vatten. Andra lösligheter: blandbar med metanol, etanol, aceton, ättiksyra, dioxan, etylenglykol, u.s.p. glycerol, fenol, lätt löslig i eter och bensen
Formel vikt 45.04
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.