Läs mer
Formamid (≥ 99,5 %), Fisher BioReagents
Produktkod. 10523525
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10523525 100 mL Bärnstensfärgat glas 100ml
1 options
Produktkod. 10523525 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP228100
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
För nukleinsyrahybridisering och sekvensering
Super Pure Formamide har förbehandlats med en blandad bädd-harts så att den är redo att användas i nukleinsyrahybridisering och sekvensering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Smältpunkt 2 °C
Abs. 0,05 max vid 280 nm
CAS 75-12-7
Densitet 1.133g/cm³
Kvantitet 100 mL
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel CH3NO
Linjär formel H2NCH:O
Ångtryck 0,08 mbar vid 20 °C
MDL-nummer MFCD00007941
Viskositet 3,75 mPa/s vid 20 °C
Merck Index 15, 4265
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
Kokpunkt 210 °C
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC=O
IUPAC-namn formamid
Molekylvikt (g/mol) 45.04
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Formel vikt 45.04
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Bioteknik
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.