Läs mer
Formamide, Spectrophotometric Grade, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15682960
Change view
Kvantitet:
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15682960 2 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15682960 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 2958761L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spectrophotometric Grade,≥99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Smältpunkt 1°C to 3°C
CAS 75-12-7
Densitet 1.134g/mL at 25°C
Kvantitet 2 L
Flampunkt 175°C (347°F)
Tändpunkt 932°F
Förpackning Glass Bottle
Brytningsindex 1.447
Molekylformel CH3NO
Linjär formel HCONH2
Ångtryck 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
MDL-nummer MFCD00007941
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
Kokpunkt 210°C
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC=O
IUPAC-namn formamide
Molekylvikt (g/mol) 45.04
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Formel vikt 45.04g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spectrophotometry