Läs mer
Formamid, 99 %
Produktkod. 11478933
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478933 10 kg 10000g
11458933 500 g 500g
11468933 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11478933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11076.0C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användning
Formamid används för kryokonservering av vävnader och organ och i hybridiseringsbuffertar. Det fungerar som en RNA-stabilisator vid gelelektrofores genom att avjonisera RNA. Det används som ett alternativt lösningsmedel för elektrostatisk självmontering av polymer nanofilmer. Det används vid beredning av hjärnsektioner av möss för BrdU-immunhistokemi och fiskanalys av HeLa-celler. Det spelar i huvudsak en viktig roll vid kristallisering av läkemedel, vid jordstabilisering, som lösningsmedel i bläck, som en komponent i flytande gödningsmedel, som en värmebeständig beläggning och i vissa personliga hygienprodukter.
Löslighet
Det är blandbart med vatten.
Noter
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, väteperoxid, jod, pyridin och svaveloxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Smältpunkt 2 °C
Densitet 1.134 g/mL
Kvantitet 10 kg
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Brytningsindex 1.4475
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Kokpunkt 210 °C
Löslighetsinformation Den är blandbar med vatten.
Formel vikt 45.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.