Learn More
Beskrivelse
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | p53 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rTP53/8993 |
| Conjugate | DyLight 350 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human full-length p53 protein |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?