Läs mer
Formamid, ACS, 99,5+%
Produktkod. 11357088
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
4 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
4kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357088 1 kg 1kg
11347088 250 g 250g
11367088 4 x 1 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014835.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 SEK
    1568.65 SEK / 1kg
    Save 301.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Formamid används för kryokonservering av vävnader och organ och i hybridiseringsbuffertar. Det fungerar som en RNA-stabilisator vid gelelektrofores genom att avjonisera RNA. Det används som ett alternativt lösningsmedel för elektrostatisk självmontering av polymer nanofilmer. Det används vid beredning av hjärnsektioner av möss för BrdU-immunhistokemi och fiskanalys av HeLa-celler. Det spelar i huvudsak en viktig roll vid kristallisering av läkemedel, vid jordstabilisering, som lösningsmedel i bläck, som en komponent i flytande gödningsmedel, som en värmebeständig beläggning och i vissa personliga hygienprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Smältpunkt 2 °C
Namnnotering För ACS-analys
Densitet 1.134 g/mL
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 154 °C (310 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4475
Analysprocentintervall >99.5%
Linjär formel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Kokpunkt 210 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 45.04
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.