Läs mer
Formamid, ACS, 99,5+%
Beskrivning
Formamid används för kryokonservering av vävnader och organ och i hybridiseringsbuffertar. Det fungerar som en RNA-stabilisator vid gelelektrofores genom att avjonisera RNA. Det används som ett alternativt lösningsmedel för elektrostatisk självmontering av polymer nanofilmer. Det används vid beredning av hjärnsektioner av möss för BrdU-immunhistokemi och fiskanalys av HeLa-celler. Det spelar i huvudsak en viktig roll vid kristallisering av läkemedel, vid jordstabilisering, som lösningsmedel i bläck, som en komponent i flytande gödningsmedel, som en värmebeständig beläggning och i vissa personliga hygienprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formamide |
| Smältpunkt | 2 °C |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.134 g/mL |
| Kvantitet | 4 x 1 kg |
| Flampunkt | 154 °C (310 °F) |
| Odör | Ammoniakliknande |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.4475 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.