Beskrivning
Formamid, certifierat AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 4 till 5 |
| Smältpunkt | 2 °C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 0,08 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 3,75 mPaS vid 20 °C |
| Kokpunkt | 210 °C |
| Formel vikt | 45,04 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Formamide
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide