Läs mer
Formamide-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formamide-D3 |
| CAS | 43380-64-9 |
| Molekylformel | C D3 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Formamide-d3 (6 CI, 7 CI, 9 CI), Formamide-D3, [2H3]Formamide, Carbamaldehyde-d3, Formimidic acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])C(=O)[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,1-trideuterioformamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 48.0591 |
| Formel vikt | 48.0403 g/mol |
| Visa mer |