Läs mer
Formamide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10171470 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10171470 2.5 L 2.5 L
10161470 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10171470 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1550/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Formamide, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamide
LEDER NC=O
Specifikationer
pH 4 to 5
Smältpunkt 2°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 0.08mbar at 20°C
Viskositet 3.75 mPaS at 20°C
Kokpunkt 210°C
Formel vikt 45.04g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.