Läs mer
Formamide-N,N-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formamide-N,N-D2 |
| CAS | 35645-04-6 |
| Molekylformel | C D2 H N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Formamide-N,N-d2 (6 CI, 7 CI, 9 CI), Formamide-N,N-D2, [N-2H2]Formamide, Carbam-d2-aldehyde, Formimidic-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])C=O |
| IUPAC-namn | N,N-dideuterioformamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 47.0529 |
| Formel vikt | 47.034 g/mol |
| Visa mer |