Läs mer
Formamid, puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5 % (GC/T), Solstice
Produktkod. 15615650
Change view
Kvantitet:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15615650 1 L Glasflaska 1 L
15645650 4 x 25 mL Glasflaska Paket med 4
15635650 250 mL Glasflaska 250ml
15625650 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15615650 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 476701L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 SEK
    583.32 SEK / 1 L
    Save 286.68 SEK
    32% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC/T)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
pH 4 till 5 (vid 20 °C)
Smältpunkt 1 °C till 3 °C
Färg Färglös
Densitet 1,132 g/ml vid 20 °C, 1,134 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 175 °C (347 °F)
Tändpunkt 932 °F
Odör Svag
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel HCONH2
Ångtryck 30 mmHg (129 °C), 0,08 mmHg (20 °C)
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Kokpunkt 210 °C
Formel vikt 45,04 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC/T)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide