Läs mer
Formamid, spektrofotometrisk grad, 99+%
Produktkod. 11410670
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410670 4 x 500 mL 2000ml
11325148 100 mL 100ml
11400670 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11410670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044066.AY
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Formamid används vid syntes av medicin, animaliskt lim och andra organiska föreningar. Det används också som ett lösningsmedel som joniserar vattenolösliga föreningar. Det används som ett mjukgörande medel för papper och fiber. Det används ofta inom krydd-, färg-, plast- och textilindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Smältpunkt 2 °C
Färg Färglös
Densitet 1.134 g/mL
Kvantitet 4 x 500 mL
Flampunkt 154 °C (310 °F)
Odör Ammoniakliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4475
Linjär formel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Kokpunkt 210 °C
Löslighetsinformation Lösliga i vatten (20 mg/ml), metanol, etanol och aceton. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 45.04
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektrofotometri
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.