Läs mer
Formamid, TRC
Produktkod. 30136568
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136568 250 mL
18062140 50 mL
18081640 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF691480250ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel C H3 N O
Molekylvikt (g/mol) 45.04
Synonym Formamide, Carbamaldehyde, Formimidic acid, Methanamide, NSC 748
IUPAC-namn Formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 250 mL
InChI formel InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Formel vikt 45.0215
Procent renhet >95%