Läs mer
Formamid, Ultra Pure, 99,5 % min
Produktkod. 15438679
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438679 250 mL 250ml
15428679 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15438679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67206.AK
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
Formamid används vid syntes av medicin, animaliskt lim och andra organiska föreningar. Det används också som ett lösningsmedel som joniserar vattenolösliga föreningar. Det används som ett mjukgörande medel för papper och fiber. Det används ofta inom krydd-, färg-, plast- och textilindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Formamid används vid syntes av medicin, animaliskt lim och andra organiska föreningar. Det används också som ett lösningsmedel som joniserar vattenolösliga föreningar. Det används som ett mjukgörande medel för papper och fiber. Det används ofta inom krydd-, färg-, plast- och textilindustrin.
Löslighet
Löslig i vatten (20 mg/ml), metanol, etanol och aceton. Något lösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras åtskilt från vatten eller fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Smältpunkt 2 °C
Namnnotering Ultra Pure
Färg Färglös
Densitet 1.134 g/mL
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Odör Ammoniakliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4475
Beilstein 505995
Kokpunkt 210 °C
Löslighetsinformation Lösliga i vatten (20 mg/ml), metanol, etanol och aceton. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 45.04
Procent renhet ≥99.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide, Ultra Pure
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.