Läs mer
Formamid, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548214 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548214 100 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
1 options
Produktkod. 15548214 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 402800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För denaturering av nukleinsyror före analys
Kemiska identifierare
CAS 75-12-7
Molekylformel CH3NO
Molekylvikt (g/mol) 45.04
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-namn formamid
LEDER NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamide
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 154,00 °C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.13kg
Formel vikt 45.04
Kvalitet Ultra Pure
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide