Läs mer
Formamidinacetat, 99 %
Produktkod. 11449083
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449083 100 g 100g
11459083 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11158.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.10 SEK
    585.65 SEK / 100g
    Save 66.45 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3473-63-0 | C3H8N2O2 | 104,109 g/mol
Formamidinacetat används som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som kondensationsmedel för framställning av pyrimidin- och imidazolheterocykler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Formamidinacetat används som mellanprodukt vid syntes av aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som kondensationsmedel för framställning av pyrimidin- och imidazolheterocykler.
Löslighet Löslig i
vatten och varm alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3473-63-0
Molekylformel C3H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 104.109
MDL-nummer MFCD00012866
InChI-nyckel XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
IUPAC-namn ättiksyra; metanimidamid
LEDER CC(=O)O.C(=N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidine acetate
Smältpunkt ∼158°C (decomposition)
Densitet 1.124
pH 8
Kvantitet 100 g
Beilstein 3563488
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water and hot alcohol.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamidine acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanimidamide, monoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.