Läs mer
Formamidinacetat, TRC
Produktkod. 30395807
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30395807 1 g
1 options
Produktkod. 30395807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6915001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidine Acetate
CAS 3473-63-0
Molekylformel CH4N2•C2H4O2
Kvantitet 1 g
Synonym Formamidine Acetate Salt, Formamidine Monoacetate, Methanimidamide Monoacetate, Formamidinium Acetate, Formimidamide Acetate, Methanimidamide Acetate, NSC 96608
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
LEDER CC(=O)O.C(=N)N
Molekylvikt (g/mol) 44.066005
Formel vikt 104.0586