Läs mer
Formamidindisulfiddihydroklorid, 97 %
Produktkod. 11439856
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439856 5 g 5g
11449856 25 g 25g
11459856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20331.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 14807-75-1 | C2H8Cl2N4S2 | 223,13 g/mol
Formamidindisulfiddihydroklorid används som mellanprodukt i jordbruket och färgämnesmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Formamidindisulfiddihydroklorid används som mellanprodukt inom jordbruket
och färgämnesmellanprodukt.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14807-75-1
Molekylformel C2H8Cl2N4S2
Molekylvikt (g/mol) 223.13
MDL-nummer MFCD00012586
InChI-nyckel BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine disulfide dihydrochloride, formamdine disulfide dihydrochloride, dithiourea dihydrochloride, c2h6n4s2.2hcl, carbamimidoyldisulfanylmethanimidamide dihydrochloride, formamidine disulfide dihydrochloride disulfide dihydrochloride
PubChem CID 24802135
IUPAC-namn karbamimidoylsulfanylkarbamimidotioat;dihydroklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[NH3+]C(=N)SSC([NH3+])=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidine disulfide dihydrochloride
Smältpunkt ∼175°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 223.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.