Läs mer
Formamidine Disulfide Dihydrochloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15874331
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874331 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15874331 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8146090010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 14807-75-1
Smältpunkt 175°C to 179°C
MDL-nummer MFCD00012586
Kvantitet 10 g
Synonym Formamidine disulfide dihydrochloride, Formamidine disulfide dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 223.15