Läs mer
Formamidine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formamidine Hydrobromide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2.BrH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H |
| Formel vikt | 123.9636 |