Läs mer
Formamidine hydrochloride, 98%
Produktkod. p-7041015
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15467448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60947.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6313-33-3 | CH4ClN2 | 79.51 g/mol
5-metyl-4,6-dihydroxipyrimidin syntetiserades från formamidinhydroklorid. N-formimino-n-glutamat syntetiserades från formamidinhydroklorid. Formamidinhydroklorid användes vid syntesen av imidazolglycerolfosfat (IGP).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-metyl-4,6-dihydroxipyrimidin syntetiserades från formamidinhydroklorid. N-formimino-n-glutamat syntetiserades från formamidinhydroklorid. Formamidinhydroklorid användes vid syntesen av imidazolglycerolfosfat (IGP).
Löslighet Löslig i
etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt, vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6313-33-3
Molekylformel CH4ClN2
Molekylvikt (g/mol) 79.51
MDL-nummer MFCD00012865
InChI-nyckel OEJWQRAWUVWBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym formamidine hydrochloride, formimidamide hydrochloride, formamidinium chloride, methanimidamide, monohydrochloride, formamidine hcl, formimidamide hcl, formamidine hcl salt, imidoformamide hydrochloride, methanimidamide hydrochloride
PubChem CID 10313058
IUPAC-namn metanimidamid; hydroklorid
LEDER [Cl].NC=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidine hydrochloride
Smältpunkt 84°C to 87°C
Linjär formel HN=CHNH2·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 3906935
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in Ethanol.
Formel vikt 80.52
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.