Läs mer
Formamidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30400315
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30400315 5 g
1 options
Produktkod. 30400315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6914905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidine Hydrochloride
CAS 6313-33-3
Molekylformel CH5ClN2
Kvantitet 5 g
Synonym Methanimidamide Monohydrochloride, Formamidinium Chloride
InChI formel InChI=1S/CH4N2.ClH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
LEDER Cl.NC=N
Molekylvikt (g/mol) 80.52
Formel vikt 80.0141