Läs mer
Formamidinsulfinsyra, 98 %
Produktkod. 11483854
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483854 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11483854 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11885.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1758-73-2 | CH4N2O2S | 108,115 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1758-73-2
Molekylformel CH4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 108.115
MDL-nummer MFCD00002397
InChI-nyckel FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
PubChem CID 61274
IUPAC-namn amino(imino)metansulfinsyra
LEDER C(=N)(N)S(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidinesulfinic acid
Smältpunkt ∼126 °C (dekomposition)
Densitet 1.68
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3341
Beilstein 506653
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 108.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.