Läs mer
Formamidinsulfinsyra, 99 %
Produktkod. 10466920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10466920 10 g Glasflaska 10g
10666112 100 g Plastflaska 100g
10172910 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10466920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119720100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1758-73-2 | CH4N2O2S | 108,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1758-73-2
Molekylformel CH4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 108.11
MDL-nummer MFCD00002397
InChI-nyckel FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
PubChem CID 61274
IUPAC-namn amino(imino)metansulfinsyra
LEDER C(=N)(N)S(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidinesulfinic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 126.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC(=NH)SO2H
Kvantitet 10 g
Beilstein 03, I, 36
Fieser 04,506; 05,668; 06,586
Löslighetsinformation Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Formel vikt 108.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formamidinesulfinic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.