Läs mer
Formamidinsulfinsyra, TRC
Produktkod. 30394432
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394432 1 g
1 options
Produktkod. 30394432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6921501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formamidine Sulfuric Acid
CAS 1758-73-2
Molekylformel C H4 N2 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym Aminoiminomethanesulfinic Acid, Degussa F
InChI formel InChI=1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
LEDER NC(=N)S(=O)O
IUPAC-namn amino(imino)metansulfinsyra
Molekylvikt (g/mol) 108.12
Formel vikt 107.9993