Läs mer
Formanilid, 98 %
Produktkod. 11494074
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494074 100 g 100g
11418910 25 g 25g
11404084 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12472.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-70-8
Molekylformel C7H7NO
Molekylvikt (g/mol) 121.139
MDL-nummer MFCD00003276
InChI-nyckel DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC-namn N-fenylformamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formanilide
Smältpunkt 45 °C till 49 °C
Densitet 1.14
Kokpunkt 271 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 906934
Merck Index 14,4238
Formel vikt 121.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.