Läs mer
Formanilid, 99+%
Produktkod. 10123640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10123640 500 g Plastflaska 500g
10387280 5 g Glasflaska 5g
10296010 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10123640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158425000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-70-8
MDL-nummer MFCD00003276
InChI-nyckel DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC-namn N-fenylformamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formanilide
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 46 °C till 49 °C
Färg Beige-grå till vit
Densitet 1.14g/mL
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C7H7NO
Linjär formel HCONHC6H5
Kvantitet 500 g
Beilstein 12, 230
Merck Index 15, 4266
Molekylvikt (g/mol) 121.139
Formel vikt 121.14
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.