Läs mer
Formatlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™ Produktkod.: 12912125
Formatlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. p-8014471 Handla allt Fisher Chemical Produkter
100 mL, 100ml
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Produktkod. 12912125
Brand: Fisher Chemical A 018 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller H2O
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 100 mL
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Formatlösning för jonkromatografi, 1g/L, H 2 O-matris, Fisher Chemical™ >