Läs mer
Formate Standard: HCO2- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Formate Standard: HCO2- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formate |
| CAS | 71-47-6 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Formate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | (H C O2)- |
| Synonym | HCO2− |
| LEDER | [O-]C=O |
| IUPAC-namn | Formate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Visa mer |