Läs mer
Formiatstandard för jonkromatografi (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) i vatten (H 2 O), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11576653 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11576653 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11576653 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ICAS34
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad gravimetriskt av ultrarent material, testad och verifierad med en toppmodern jonkromatograf, och certifierad med det gravimetriska resultatet, korrigerat för densitet, enligt en specifikation av± 0,2 %
  • Referensstandard för jonkromatografi, referensmaterial för jonkromatografi
  • ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
  • ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
  • Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med användning av ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av jonkromatografistandarder) och trippelurlakade förrengjorda flaskor.
  • Alla mätosäkerheter för produkten beräknas enligt Eurachem/CITAC riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Beskrivning Matrix: H₂O
Förpackning HDPE Trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn Formate
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Teknik Ion Chromatography, Anion Measurement
Element Formate
Kvantitet 100 ml