Läs mer
Formate standard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15628235 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippellakad LDPE-flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15628235 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
11426118 125 mL Trippellakad LDPE-flaska 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15628235 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASHCO292X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 SEK
    1570.40 SEK / 500ml
    Save 179.60 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
HCOO-1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7 , 7732-18-5
Molekylformel CHNaO2
Molekylvikt (g/mol) 68.007
InChI-nyckel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-namn natrium; formiat
LEDER C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formate Standard
Namnnotering För jonkromatografi
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.15, 99.85
Analyt- eller komponentnamn Sodium formate,distilled water,conductivity or of similar purity
Teknik Jonkromatografi
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
Typ Certifierat referensmaterial
Element Natriumformiat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning