Läs mer
Camlab™ Formazine Turbidity Standard 4000NTU
Produktkod. 10346352
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10346352 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10346352 Leverantör Camlab™ Leverantörsnummer 246142
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
The Barnant 246142 formazin standard solution has a 4000 NTU turbidity and is used for calibration of turbidimeters.
  • Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU, 100 mL
  • Stablcal turbidity standard for all turbidimeters
  • The Barnant 246142 formazin standard solution has a 4000 NTU turbidity and is used for calibration of turbidimeters.-
  • The bottle has a 100mL volume
  • The bottle has a concentration of 4000 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Formazine Turbidity Standard
För användning med (utrustning) Hach Turbidimeters
Grumlighet 4000 NTU
Volym (metrisk) 100 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, Formaldehyde
  • UNKNOWN ACUTE-0.0014 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.