Läs mer
Formestane, Mikromol™
Beskrivning
Formestane
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formestane |
| CAS | 566-48-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Formestane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxyandrostendione, Formestane, Androst-4-ene-3,17-dione, 4-hydroxy-, : 4-HAD, 4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostenedione, 4-OHA, CGP 32349, CRC 82/01, Formestane, Lentaron, NSC 282175 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S)-4-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Visa mer |