Läs mer
Formestane, TRC
Produktkod. 30134135
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134135 1 g
30007611 50 mg
30007954 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6922501G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 566-48-3
Molekylformel C19 H26 O3
Molekylvikt (g/mol) 302.41
Synonym 4-Hydroxyandrostendione, Formestane, Androst-4-ene-3,17-dione, 4-hydroxy-, 4-HAD, 4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostenedione, 4-OHA, CGP 32349, CRC 82/01, Formestane, Lentaron, NSC 282175
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-4-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Formestane
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
Formel vikt 302.1882
Procent renhet >95%