Läs mer
Formetanate-d6, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formetanate-d6, Hydrochloride |
| CAS | 1185240-24-7 |
| Molekylformel | C11 2H6 H9 N3 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O2.ClH/c1-12-11(15)16-10-6-4-5-9(7-10)13-8-14(2)3;/h4-8H,1-3H3,(H,12,15);1H/b13-8+;/i2D3,3D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(\C=N\c1cccc(OC(=O)NC)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [3-[(E)-[bis(trideuteriomethyl)amino]methylideneamino]phenyl] N-methylcarbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.75 |
| Formel vikt | 263.1308 |