Läs mer
Myrsyra-13C, TRC
Produktkod. 30395245
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30395245 500 mg
1 options
Produktkod. 30395245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF692902500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic Acid-13C
CAS 1633-56-3
Molekylformel 13C H2 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C
InChI formel InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
LEDER O[13CH]=O
IUPAC-namn hydroxyformaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 47.02
Formel vikt 47.0088