Läs mer
Formic Acid-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic Acid-13C |
| CAS | 1633-56-3 |
| Molekylformel | 13C H2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1 |
| LEDER | O[13CH]=O |
| IUPAC-namn | hydroxyformaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 47.02 |
| Formel vikt | 47.0088 |