Läs mer
Myrsyra 85%, ren kvalitet, Penta Chemicals
Beskrivning
Om oss
Företaget PENTA grundades 1990 under handelsnamnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Från första början har vi varit ett enbart tjeckiskt företag som leds av familjen Švec, inklusive företagets grundare Petr Švec.
Vi är specialiserade på tillverkning och distribution av rena, laboratorie-, läkemedels- och specialkemikalier, som vi marknadsför under varumärket Penta. Vi tillverkar och levererar ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier, i stora volymer, med en kvalitet som sträcker sig från teknisk, till ren, till AG och ACS.
Hög kvalitet och flexibilitet
Tack vare den höga kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att uppfylla specifika kundkrav rankas vi bland de ledande leverantörerna av kvalificerade kemikalier på hemmamarknaden, och på senare tid har vi även expanderat till den globala marknaden.
Vi tillverkar kemikalierna i vårt eget moderna komplex som uppfyller de strängaste kvalitets- och säkerhetskriterierna. Våra stora lageranläggningar, inklusive två automatiserade lager, gör det möjligt för oss att tillgodose kundens krav. Vi paketerar produkterna i enlighet med alla lagkrav och kan på begäran leverera dem till kunden med vår egen ADR-transport.
Miljöansvar
Vår prioritet är att leverera maximal kvalitet på kemikalier, tillförlitlighet och miljömedvetenhet. Våra ansträngningar bevisas av många utmärkelser och certifikat, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och Responsible Care-certifikatet för ansvarsfullt företagande inom kemisk industri.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic Acid |
| CAS | 64-18-6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.03 |
| Procent renhet | 85% |
| Kvalitet | Ren |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Glasflaska |
Säkerhet och hantering
- Formic acid 85%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Formic acid
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.