Läs mer
Myrsyra, 85 % vikt/vikt, extra ren, Scharlab
Produktkod. 11318474
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
HDPE Carboy
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11318474 5 L HDPE Carboy 5 L
11308474 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318474 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC1080005P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för kvalitativt och semikvantitativt arbete. Myrsyra, 85 % vikt/vikt, extra ren, Scharlab används ofta inom organisk kemi för att rena syntetiserade produkter när lösningsmedel av högre kvalitet än synteskvalitet krävs.
Specifikationerna för Extra Pure-kvalitet är mindre strikta än reagenskvalitet, men är betydligt högre än industriprodukter. De används ofta inom läkemedelsindustrin, antingen som reagens eller som råmaterial för produktion.
Kemiska identifierare
CAS 64-18-6
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 46.025
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-namn myrsyra
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid
Smältpunkt -9°C
Kokpunkt 107°C
Färg Färglös
Anteckningar om renhetsgrad Applications: analytical chemistry, synthesis of organic products, in the rubber industry, acidifying agent, cosmetics
Anteckningar om analysprocent w/w
Linjär formel HCOOH
UN-nummer 3412
Löslighetsinformation Miscible in water
Formel vikt 46.03g/mol
Procent renhet 85% (min.)
Kvalitet Extra ren
Densitet 1.2g/cm3
Kvantitet 5 L
Flampunkt 69°C
Förpackning HDPE Carboy
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.01%